Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje pil är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SMART SPME-pilar kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME pilar.
SMART SPME Arrows erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-pilar är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
- Få högre förtroende för analysresultat
- Säkerställ felfri användning av SPME-pilar genom automatisk identifiering
- Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
- Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
- Underlätta SPME Arrow-hantering tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | Faslängd: 20 mm |
| Kvantitet | Pk. av 3 |
| Beskrivning | SMART SPME-pil 1,1 mm: DVB/C-WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon WR/Polydimetylsiloxan), 120μ m, Mörkgrå, 3/Pk. |
| Typ | Pil |
| Fas | DVB/C-WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon WR/Polydimetylsiloxan), 120μ m |
| Färg | Mörkgrå |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.1 mm |