Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Produktkod. 17777444 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Fas:
Akrylat, 100 μm
DVB/C-WR/PDMS, 120 μm
DVB/PDMS, 120 μm
Diverse
Kolfiber-WR/PDMS, 120 μm
PDMS, 100 μm
PDMS, 250 μm
Kvantitet:
Pk. av 1
Pk. av 3
Pk. av 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fas Kvantitet
17777444 Akrylat, 100 μm Pk. av 3
17767444 Akrylat, 100 μm Pk. av 1
17787444 Diverse Pk. av 5
17797444 PDMS, 100 μm Pk. av 1
17707454 PDMS, 100 μm Pk. av 3
17717454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 1
17727454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 3
17737454 Kolfiber-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 1
17747454 Kolfiber-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 3
17757454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. av 1
17767454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. av 3
17777454 PDMS, 250 μm Pk. av 1
17787454 PDMS, 250 μm Pk. av 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17777444 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36SA10A3SM
Beräknad leverans: 12-11-2026
Spåra artikel- och partinummer, användningsområde, historik och mer för Thermo Scientific™ SMART SPME-pilarna på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje pil är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SMART SPME-pilar kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME pilar.
SMART SPME Arrows erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-pilar är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
  • Få högre förtroende för analysresultat
  • Säkerställ felfri användning av SPME-pilar genom automatisk identifiering
  • Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
  • Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
  • Underlätta SPME Arrow-hantering tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) Faslängd: 20 mm
Kvantitet Pk. av 3
Beskrivning SMART SPME-pil 1,1 mm: akrylat (polyakrylat), 100μ m, Grå, 3/Pk.
Produkttyp Pil
Fas Akrylat, 100 μm
Färg Grå
Diameter (metrisk) Yttre 1.1 mm