Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Produktkod. p-7222041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Fas:
Akrylat (polyakrylat), 100μ m
Akryltjocklek 100μ m; Carbon WR/PDMS Tjocklek 120μ m; DVB/PDMS-tjocklek 120μ m; PDMS-tjocklek 100μ m; DVB/Carbon WR/PDMS Tjocklek 120μ m
Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxane), 120μ m
DVB/C-WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon WR/Polydimetylsiloxan), 120μ m
DVB/PDMS (Divinylbensen), 120μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 100μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 250μ m
Kvantitet:
Pk. av 1
Pk. av 3
Pk. av 5
Produktkod. 17767444
Brand: Thermo Scientific™ 36SA10A1SM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spåra artikel- och partinummer, användningsområde, historik och mer för Thermo Scientific™ SMART SPME-pilarna på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje pil är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SMART SPME-pilar kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME pilar.
SMART SPME Arrows erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-pilar är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
  • Få högre förtroende för analysresultat
  • Säkerställ felfri användning av SPME-pilar genom automatisk identifiering
  • Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
  • Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
  • Underlätta SPME Arrow-hantering tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) Faslängd: 20 mm
Kvantitet Pk. av 1
Beskrivning SMART SPME-pil 1,1 mm: akrylat (polyakrylat), 100μ m, Grå, 1/Pk.
Typ Pil
Fas Akrylat (polyakrylat), 100μ m
Färg Grå
Diameter (metrisk) Yttre 1.1 mm