Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME Fiber för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Produktkod. 17717464 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Fas:
Akrylat (polyakrylat), 85μ m
Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxane), 95μ m
DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon Wide Range/Polydimetylsiloxan), 50/30μ m
DVB/PDMS (Divinylbensen/Polydimetylsiloxan), 65μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 100μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 30μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 7μ m
PDMS-tjocklek: 100μ mDVB/PDMS-tjocklek: 65μ mCarbon WR/PDMS Tjocklek: 95μ mAkrylattjocklek: 85μ mDVB/Carbon WR/PDMS Tjocklek: 50/30μ m
Kvantitet:
1/Förp.
3/förp.
5/förpackning
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fas Kvantitet
17717464 PDMS (polydimetylsiloxan), 30μ m 1/Förp.
17797454 PDMS (polydimetylsiloxan), 7μ m 1/Förp.
17707464 PDMS (polydimetylsiloxan), 7μ m 3/förp.
17727464 PDMS (polydimetylsiloxan), 30μ m 3/förp.
17737464 DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon Wide Range/Polydimetylsiloxan), 50/30μ m 1/Förp.
17747464 DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon Wide Range/Polydimetylsiloxan), 50/30μ m 3/förp.
17757464 DVB/PDMS (Divinylbensen/Polydimetylsiloxan), 65μ m 1/Förp.
17767464 DVB/PDMS (Divinylbensen/Polydimetylsiloxan), 65μ m 3/förp.
17777464 Akrylat (polyakrylat), 85μ m 1/Förp.
17787464 Akrylat (polyakrylat), 85μ m 3/förp.
17797464 PDMS-tjocklek: 100μ mDVB/PDMS-tjocklek: 65μ mCarbon WR/PDMS Tjocklek: 95μ mAkrylattjocklek: 85μ mDVB/Carbon WR/PDMS Tjocklek: 50/30μ m 5/förpackning
17707474 Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxane), 95μ m 1/Förp.
17717474 Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxane), 95μ m 3/förp.
17727474 PDMS (polydimetylsiloxan), 100μ m 1/Förp.
17737474 PDMS (polydimetylsiloxan), 100μ m 3/förp.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17717464 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36SP03P1SM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spåra artikel- och partinummer, användningsområde, historik och mer för SMART SPME-fibrer på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-fibrer installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje fiber är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SPME Fiber kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME fibrer.
SMART SPME Fibers erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-fibrer är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
  • Få högre förtroende för analysresultat
  • Säkerställ felfri användning av SPME-fibrer genom automatisk identifiering
  • Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
  • Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
  • Underlätta hanteringen av SPME Fibers tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tjocklek (metrisk) 30μ m
Längd (metrisk) Faslängd: 10 mm
Kvantitet 1/Förp.
Beskrivning SMART SPME Fiber: PDMS (Polydimetylsiloxan), 30μ m, Gyllene, 1/Pk.
Typ Fiber
Fas PDMS (polydimetylsiloxan), 30μ m
Färg Gyllene
Diameter (metrisk) Yttre 23 Mätare