Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME Fiber för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-fibrer installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje fiber är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SPME Fiber kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME fibrer.
SMART SPME Fibers erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-fibrer är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
- Få högre förtroende för analysresultat
- Säkerställ felfri användning av SPME-fibrer genom automatisk identifiering
- Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
- Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
- Underlätta hanteringen av SPME Fibers tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
Specifikationer
Specifikationer
| Tjocklek (metrisk) | 100μ m |
| Längd (metrisk) | Faslängd: 10 mm |
| Kvantitet | 1/Förp. |
| Beskrivning | SMART SPME Fiber: PDMS (Polydimetylsiloxan), 100μ m, Röd, 1/Pk. |
| Typ | Fiber |
| Fas | PDMS (polydimetylsiloxan), 100μ m |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 Mätare |