Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME Fiber för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Produktkod. 17777464 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Fas:
Akrylat, 85 μm
DVB/PDMS, 65 μm
DVB/kol WR/PDMS, 50/30 μm
Diverse
Kolfiber-WR/PDMS, 95 μm
PDMS, 100 μm
PDMS, 30 μm
PDMS, 7 μm
Kvantitet:
1/Förp.
3/förp.
5/förpackning
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fas Kvantitet
17777464 Akrylat, 85 μm 1/Förp.
17797454 PDMS, 7 μm 1/Förp.
17707464 PDMS, 7 μm 3/förp.
17717464 PDMS, 30 μm 1/Förp.
17727464 PDMS, 30 μm 3/förp.
17737464 DVB/kol WR/PDMS, 50/30 μm 1/Förp.
17747464 DVB/kol WR/PDMS, 50/30 μm 3/förp.
17757464 DVB/PDMS, 65 μm 1/Förp.
17767464 DVB/PDMS, 65 μm 3/förp.
17787464 Akrylat, 85 μm 3/förp.
17797464 Diverse 5/förpackning
17707474 Kolfiber-WR/PDMS, 95 μm 1/Förp.
17717474 Kolfiber-WR/PDMS, 95 μm 3/förp.
17727474 PDMS, 100 μm 1/Förp.
17737474 PDMS, 100 μm 3/förp.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17777464 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36SP08A1SM
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spåra artikel- och partinummer, användningsområde, historik och mer för SMART SPME-fibrer på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-fibrer installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje fiber är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SPME Fiber kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME fibrer.
SMART SPME Fibers erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-fibrer är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
  • Få högre förtroende för analysresultat
  • Säkerställ felfri användning av SPME-fibrer genom automatisk identifiering
  • Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
  • Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
  • Underlätta hanteringen av SPME Fibers tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tjocklek (metrisk) 85μ m
Längd (metrisk) Faslängd: 10 mm
Kvantitet 1/Förp.
Beskrivning SMART SPME Fiber: akrylat (polyakrylat), 85μ m, Grå, 1/Pk.
Typ Fiber
Fas Akrylat, 85 μm
Färg Grå
Diameter (metrisk) Yttre 23 Mätare