Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME Fiber för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Produktkod. 17797464 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Fas:
Akrylat (polyakrylat), 85μ m
Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxane), 95μ m
DVB/Carbon WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon Wide Range/Polydimetylsiloxan), 50/30μ m
DVB/PDMS (Divinylbensen/Polydimetylsiloxan), 65μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 100μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 30μ m
PDMS (polydimetylsiloxan), 7μ m
PDMS-tjocklek: 100μ mDVB/PDMS-tjocklek: 65μ mCarbon WR/PDMS Tjocklek: 95μ mAkrylattjocklek: 85μ mDVB/Carbon WR/PDMS Tjocklek: 50/30μ m
Kvantitet:
1/Förp.
3/förp.
5/förpackning
Produktkod. 17797464
Brand: Thermo Scientific™ 36SP08M5SM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spåra artikel- och partinummer, användningsområde, historik och mer för SMART SPME-fibrer på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-fibrer installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje fiber är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SPME Fiber kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME fibrer.
SMART SPME Fibers erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-fibrer är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
  • Få högre förtroende för analysresultat
  • Säkerställ felfri användning av SPME-fibrer genom automatisk identifiering
  • Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
  • Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
  • Underlätta hanteringen av SPME Fibers tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tjocklek (metrisk) Olika
Längd (metrisk) Faslängd: 10 mm
Kvantitet 5/förpackning
Beskrivning SMART SPME-fibrer: samling av fem olika SMART SPME fibrer
Typ Fiber
Fas PDMS-tjocklek: 100μ mDVB/PDMS-tjocklek: 65μ mCarbon WR/PDMS Tjocklek: 95μ mAkrylattjocklek: 85μ mDVB/Carbon WR/PDMS Tjocklek: 50/30μ m
Färg Röd/Violett/Mörkblå/Grå/Mörkgrå
Diameter (metrisk) Yttre 23 Mätare