Läs mer
Thermo Scientific™ Smart-Vue Pro Duo-moduler 868Mhz
Produktkod. 17591066 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Produktkod. Visningstyp
17591066 LCD-skärm
1 options
Produktkod. 17591066 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SVPHWRMOD022
 Begränsad artikel
I lager
Öka effektiviteten med trådlös övervakning med flera sensorer
Smart-Vue Endast Pro Duo 868 Mhz. Levereras med två 3,6 V litiumbatterier, en sensormonteringssats, en monteringshållare, en antenn och en 1,5 m/5 fot platt kabel.
  • Ljusstark 2,4-tums pekskärm i färg med flera vyer
  • Larm lokalt med audiovisuella larm i realtid på modulerna
  • Audiovisuella larm för lokal avisering
  • Kommunikation lokalt via Bluetooth och till systemet via LoRaLow
  • AC strömförbrukning genom USB hamntillgång
  • Alternativt utbytbart batteri med förlängd livslängd (minst 1 år) möjliggör kontinuerlig övervakning
  • Val av trådbundna och trådlösa sensorer med automatisk sensordetektering
  • Användarspårbarhet med anpassade nivåer av användaråtkomst med krypterat lösenordsskydd
Specifikationer
Typ Modul
Visningstyp LCD-skärm
Batterityp 3,6 V litiumbatteri
Batteritid 2 år
Inkluderar Två 3,6 V litiumbatterier, två sensormonteringssatser, en monteringshållare, en antenn och två 1,5 m/5 fot plattkablar
Certifikat och efterlevnad Smart-Vue Pro stöder överensstämmelse med 21 CFR Part 11, cGxP och SOP-efterlevnad