Läs mer
Thermo Scientific™ Smart2Pure 12 Vattenreningssystem RO-membran med integrerad förbehandling
Produktkod. 11347141 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Patrontyp:
Membran för omvänd osmos
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Patrontyp Förpackningsstorlek
11347141 Membran för omvänd osmos Varje
1 options
Produktkod. 11347141 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 09.2012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6075.00 SEK
    5980.68 SEK / Paket med 1
    Save 94.32 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
  • RO-membran med integrerad förbehandling
  • För användning med Smart2Pure vattenreningssystem
  • 12L/h flödeshastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Membran för omvänd osmos
Beskrivning Omvänd osmos med integrerad förbehandling
Flödeshastighet 12 L/hr.
Produkt Vattentyp Typ 3
För användning med (applikation) AA, IC, ICP standardbuffert
RO flödeshastighet 12 L/hr.
Produkttyp Reservdel för Smart2Pure vattenreningssystem