Läs mer
Eppendorf™ SmartBlock DWP500
Produktkod. 15612657 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Deepwell plattor, 96/500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15612657 Deepwell plattor, 96/500μ L Varje
1 options
Produktkod. 15612657 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5316000004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoblock för DeepWell Plate stöder optimal temperaturöverföring inom ditt prov.
  • För Eppendorf Deepwell Tallrik 96/500μ L
  • Optimerad blockdesign stöder optimal temperaturöverföring inom ditt prov för att få utmärkta resultat
  • Eppendorf SmartBlock-specifik kalibrering med integrerad sensorteknologi maximerar temperaturnoggrannhet och homogenitet
  • Varje SmartBlock inspekteras individuellt i produktionen för temperaturnoggrannhet och levereras inklusive serienummerspecifikt certifikat för dokumentationsändamål
  • Isolerade termoblock för ergonomisk drift - du kommer inte att bränna fingrarna (PhysioCare Concept )
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
  • Eppendorf QuickRelease™ teknologin möjliggör snabbt och enkelt blockbyte - inget behov av verktyg
  • Begränsad till ThermoMixer C och ThermoStat C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Deepwell plattor, 96/500μ L
Typ Block
Inkluderar Lock