Läs mer
Eppendorf™ SmartExtender Värmeställ
Produktkod. 15934032 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
Upp till 12 x 1,5 ml kärl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15934032 Upp till 12 x 1,5 ml kärl Varje
1 options
Produktkod. 15934032 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5322000008
Beräknad leverans: 13-10-2026
Tillägg för termoblock och thermomixers som ger ytterligare/parallella inkubationsbrunnar.
  • Kan enkelt användas som ett tillägg till ditt befintliga Eppendorf SmartBlocks och den Eppendorf ThermoMixer C/Fx samt Eppendorf ThermoStat C
  • Upp till 12 ytterligare kärl (1,5 mL) kan värmas upp för högre genomströmning och större flexibilitet
  • Oberoende uppvärmningsfunktion för den andra temperaturen möjliggör en parallell användning av en Eppendorf SmartBlock och SmartExtender
  • De Eppendorf SmartBlock i mitten kan fortfarande användas för uppvärmning, kylning och blandning
  • Enkel, verktygsfri installation på några sekunder
  • Endast aktiv uppvärmning
  • Kompatibel med alla Eppendorf SmartBlocks
  • Firmware-uppdatering krävs för användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) 3 °C över rumstemperatur till 110 °C
För användning med (utrustning) SmartBlocks, Eppendorf ThermoMixer™ C/Fx, ThermoStat C
Kapacitet Upp till 12 x 1,5 ml kärl