Läs mer
Anton Paar SmartRef Digital Refraktometer
Produktkod. 30286569
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30286569 1 st.
1 options
Produktkod. 30286569 Leverantör Anton Paar Leverantörsnummer 251846
Beräknad leverans: 18-11-2026
Anton Paar SmartRef Digital Refractometer är en fickstor iOS och Android-appdriven digital refraktometer för snabb och noggrann mätning av brytningsindex och temperatur. Stöder 45 mätenheter.
Nyckelfunktioner
  • Noggrann mätning av brytningsindex och temperatur
  • Stöder över 45 mätenheter inklusive °Brix, °Plato, °KMW, °Baumé, PSU, %TDS, %olja, %vatten, Specific Gravity 20/20 och fler
  • Direkt alkoholbestämning i färdig produkt i kombination med Anton Paar EasyDens Digital Density Meter (produktkod 30286570)
  • Inbyggd vört- och alkoholkorrigering
  • Höghastighetsmätningar: <2 sekunder
  • Minimal provvolym: Endast 0,4 ml krävs
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • SmartGuide+: Guidad arbetsflöde för optimala mätresultat
  • App-anslutning: Bluetooth Low Energy-anslutning till iOS en Android-app med datavisualisering, spårning, molnsynkronisering och export
  • Robust design och enkel rengöring: IP66-klassat hus med provbrunn i rostfritt stål
Användningsområden
  • Öl: Extraktinnehåll i vörten, jäsningsspårning och alkoholberäkning (±0,2 °Plato, ±0,001 Wort SG 20/20)
  • Vin: Jäsningsspårning och alkoholberäkning; Sockerhalt i druvor (±0,2 °Brix)
  • Frukt och grönsaker: Sockerhalt (±0,2 °Brix)
  • Saltlake: Natriumkloridkoncentration (±0,2 %vikt/w NaCl, ±2,5 g/L NaCl)
  • Honung: Fukt- och sockerinnehåll (±0,2 % vatten, ±0,2 °Brix)
  • Kaffe: Totalt löst ämne (±0,2 % TDS)
  • Saltvattensakvarier och pooler: Salthalt (±2 ppt, ±2 PSU, ±0,002 Salinitet SG 20/20)
  • Skärolja: Koncentration (±0,2 %olja)
  • Idrottare och husdjur: Urinens specifika vikt (±0,001 USG)
  • Avisningsvätska: Natriumklorid- och kalciumkloridkoncentration (±0,2 %w/w NaCl, ±2,5 g/L NaCl, ±0,1 %w/w CaCl2)
  • Värmeöverföringsvätskor: Etylen/propylenglykolkoncentration och frostpunkt (±0,4 % v/v, ±0,4 % vikt/vikt, ±0,5 °C)
Noggrannhet och mätområde
  • Brytningsindex nD: Noggrannhet: ±0,0003 nD, Upplösning: 0,0001 nD, Räckvidd: 1,3330 till 1,5040 nD
  • °Brix: Noggrannhet: ±0,2 °Brix (ATC: 10 till 100 °C), Precision: ±0,04 °Brix (ATC: 20 till 26 °C), Räckvidd: 0 till 85 °Brix
  • Temperatur: Noggrannhet: ±0,5 °C / ±0,9 °F, Upplösning: 0,1 °C / 0,1 °F, Omfång: 10 till 100 °C / 50 till 212 °F
Leveransomfång
  • 1x Anton Paar SmartRef Digital Refraktometer
  • 2x AAA-batterier
  • 4x pipetter
  • 1x snabbguide
  • 1x säkerhetsguide
SmartRef och EasyDens kombinerade – alkoholanalyspaket
När Anton Paar EasyDens och SmartRef kombineras med EasyDens Digital Density Meter (produktkod 30286570) möjliggör kombinationen EasyDens och SmartRef exakt bestämning av alkoholhalt (ABV) under och efter jäsningen. Kombinationen EasyDens och SmartRef erbjuder omedelbar mätning med noggrannhet på
  • ±0,5 % alkoholhalt för öl, vin, cider, kombucha och hard seltzer
  • ±0,6 % alkoholhalt för sockerhaltiga likörer
Tillbehör
  • Anton Paar Skyddsskydd för SmartRef Digital Ref Ref (Produktkod 30286568)
Relaterad produkt
  • Anton Paar EasyDens Digital Density Meter (Produktkod 30286570)
Specifikationer
Typ Handhållen digital fickrefraktometer
Brytningsindex 1,3330 till 1,5040 nD
Provvolym 0.4 mL
Kalibrering En noll justering med destillerat vatten
Noggrannhet ±0,0003 (nD), ±0,2° (Brix)
Skaltyp Digitalt; 40 enheter inklusive °Brix, °Plato, PSU, SG, %TDS, %olja, glykolkoncentration
Mätningstid <2 sekunder
För användning med (applikation) Öl, vin, kaffe, honung, lönnsirap, frukt, ketchup, dips, saltlake, värmeöverföringsvätskor, skäroljor, vägavisning, frostskyddsvätska, saltvattensakvarier, saltvattenspooler, djurhälsa, sportvätskvättning och mer.
Inkluderar SmartRef, Quick Guide, Safety Guide, 2 x AAA-batterier, 4 x pipetter
IP-betyg IP66/67
Kvantitet 1 st.
Mått (L x B x H) 108 x 64 x 35 mm (4,3 x 2,5 x 1,4 tum)
Omgivningstemperatur (metrisk) 10 °C till 40 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturkompensation Automatisk
Strömförsörjningsdetaljer 2 x AAA 1,5 V alkalibatterier (inkluderade) eller AAA NiMH uppladdningsbara batterier