Läs mer
Techsit™ Smartsit Sitting/Standing Stool
Beskrivning
- Fingertip height adjustment
- Swivel and rocking motion for ideal ergonomic postion
- Fully enclosed, easy-to-clean frame
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Certifikat och efterlevnad | Cleanroom Class 5 |
| Rammaterial | Plastic, Steel |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 150 kg |
| Sitthöjd | 590 to 830 mm |
| Klädsel | Vinyl |
| Garanti | 5 Year |
| Vikt (metrisk) | 8 kg |
| Bredd (metrisk) | 440 mm |
| Visa mer |