Läs mer
LevGo™ SmartSlicer™ Säkerhetsrakblad
Produktkod. 15316558
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15316558 Liten Paket med 100
15326558 Betydande Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15316558 Leverantör LevGo™ Leverantörsnummer 30202
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säg nej till farliga vassa föremål. SmartSlicer™ Säkerhetsrakblad repar inte ytor när du skär agarosgeler.
  • Skiva agarosgeler* rent på ljuslådan utan att repa ytan.
  • Idealisk för att skära mjukvävnad och växtmaterial.
  • Justera storleken som krävs genom att helt enkelt klippa med sax.
  • Finns i två storlekar och tillverkas i USA från livsmedelsklass PET .
  • Levereras i förpackningar om 100 st.
Specifikationer
Bladmaterial Matklass PET
Produkttyp Blad
För användning med (applikation) Skiva agarosgeler, skära mjuk vävnad och växtmaterial
Storlek Liten
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.22 mm
Certifikat och efterlevnad Matklass
Kvantitet 100 Pk.
Graderad Nej