Läs mer
Novus Biologicals™ SMC3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18622291 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18622291 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18622291 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00009126T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication, Chromatin Research
Mål SMC3
Synonym Bamacan, BAMSMC protein 3, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, BMH, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan), Chromosome-associated polypeptide, CSPG6structural maintenance of chromosomes protein 3, hCAP, HCAPbamacan, SMC-3, SMC3L1CDLS3, structural maintenance of chromosomes 3
Gensymbol SMC3