Läs mer
SMC3 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18608199 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18608199 0.1ml
1 options
Produktkod. 18608199 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB100207UV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7081.62 SEK
    6144.60 SEK / 0.1ml
    Save 937.02 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SMC3 Polyclonal specifically detects SMC3 in C. elegans, Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SMC3
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Bamacan, BAMSMC protein 3, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, BMH, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan), Chromosome-associated polypeptide, CSPG6structural maintenance of chromosomes protein 3, hCAP, HCAPbamacan, SMC-3, SMC3L1CDLS3, structural maintenance of chromosomes 3
Målarter C. elegans, Human, Mouse
Produkttyp Antibody
Produktlinje Novus