Läs mer
SMCC-DM1, MedChemExpress
Beskrivning
SMCC-DM1 (DM1-SMCC) is a drug-linker conjugate composed of a potent microtubule-disrupting agent DM1 and a linker SMCC to make antibody drug conjugate (ADC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SMCC-DM1 |
| CAS | 1228105-51-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C51H66ClN5O16S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | DM1-SMCC |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (15.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C(O[C@H]([C@@]1(C)[C@H]([C@@H]([C@@]2([H])OC(N[C@]3(O)C2)=O)C)O1)CC(N(C)C4=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@H]3OC)=CC(OC)=C4Cl)=O)[C@@H](N(C(CCSC(C5=O)CC(N5CC6CCC(C(ON7C(CCC7=O)=O)=O)CC6)=O)=O)C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1072.61 |
| Visa mer |