Läs mer
SMCX Antibody [DyLight 680], R&D Systems™
Produktkod. 30498797 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30498797 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30498797 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335594FR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SMCX Polyclonal antibody specifically detects SMCX in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SMCX
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DXS1272EMRXJ, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone demethylase JARID1C, JARID1Clysine-specific demethylase 5C, jumonji, AT rich interactive domain 1C, Jumonji, AT rich interactive domain 1C (RBP2-like), Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, lysine (K)-specific demethylase 5C, MRXSJ, Protein SmcX, Protein Xe169, Smcx homolog, X chromosome, SMCXselected cDNA on X, Smcy homolog, X-linked, Smcy homolog, X-linked (mouse), XE169JmjC domain-containing protein SMCX
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1400 to the C-terminus of human SMCX (XP_011529128.1).,, Sequence:, ERHGSRARGRALERRRRRKVDRGGEGDDPAREELEPKRVRSSGPEAEEVQEEEELEEETGGEGPPAPIPTTGSPSTQENQNGLEPAEGTTSGPSAPFSTLTPRLHLPCPQQPPQQQL
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8242
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus