Läs mer
R&D Systems™ SMER 3
Produktkod. 18035012
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18035012 10 mg
1 options
Produktkod. 18035012 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4375/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of E3 ubiquitin ligase
Selective inhibitor of a yeast SCF family E3 ubiquitin ligase (SCFMet30) in vitro and in vivo. Induces the expression of MET genes; blocks cell proliferation. Enhancer of rapamycin (Cat. No. 1292).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67200-34-4
Molekylformel C11H4N4O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SMER 3
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vikt 224.18
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 224.18