Läs mer
SMER18, MedChemExpress
Produktkod. 16497568
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497568 10 mg
16467506 100 mg
16460048 5 mg
16403597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497568 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18672
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SMER18 is a small molecule enhancer of rapamycin which act as a mTOR-independent autophagy inducer.
SMER18 is a small molecule enhancer of rapamycin which act as a mTOR-independent autophagy inducer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SMER18
CAS 944153-47-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14ClNO2
Kvantitet 10 mg
LEDER C/C(NC1=CC=CC(O)=C1)=C/C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 287.74
Formel vikt 287.74
Procent renhet 98.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.