missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies SMER28
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
- SMER28, a bromo-substituted quinazoline, was first identified as a small-molecule enhancer of rapamycin (SMER; Sarkar et al.) SMER28 induces autophagy by increasing autophagosome synthesis and enhancing the clearance of model autophagy substrates (Renna et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 307538-42-7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C11H10BrN3 |
| Renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering