Läs mer
SMER28, MedChemExpress
Produktkod. 16492838
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492838 10 mg
16472536 25 mg
16459496 50 mg
16435587 5 mg
16410906 200 mg
16404256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16492838 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SMER28 is a positive regulator of autophagy acting via an mTOR-independent mechanism. SMER28 prevents the accumulation of amyloid beta peptide.
SMER28 is a positive regulator of autophagy acting via an mTOR-independent mechanism. SMER28 prevents the accumulation of amyloid beta peptide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SMER28
CAS 307538-42-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H10BrN3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (121.16 mM)
LEDER C=CCNC1=C2C=C(Br)C=CC2=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 264.12
Formel vikt 264.12
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death