Läs mer
Lonza™ SmGM™ - 2 mjuk muskelcelltillväxt Medium-2 SingleQuots™ Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Produktkod. 11655500
Change view
Kvantitet:
1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0,5 mL insulin, hEGF och GA-1000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11655500 1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0,5 mL insulin, hEGF och GA-1000 Varje
1 options
Produktkod. 11655500 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC4149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 SEK
    3181.64 SEK / Paket med 1
    Save 1128.36 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kosttillskott och tillväxtfaktorer för användning med basalmedium för glatta muskelceller.
  • Säljes separat SingleQuot™ kit för att komplettera basalt medium.
  • En del av hela SmGM™ -2 Släta muskelcelltillväxt medium BulletKit™ (katalognummer CC-3182), som består av basalmedium och kosttillskott förpackade tillsammans.
  • Utvecklad för underhåll och expansion av mänskliga glatta muskelceller från olika vävnadsursprung inklusive hjärta, luftvägar, prostata och mer.
  • Används även för att stödja underhållet av tarmceller.
  • Inkluderar följande:
    • 1 x Syrenkapsylflaska med insulin 0,50 mL
    • 1 x grå kapsylflaska med hFGF-B 1,00 mL
    • 1 x röd kapsylflaska med GA-1000 0,50 mL
    • 1 x flaska FBS 25,00 mL
    • 1 x grön kapsylflaska med hEGF 0,50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Glatta muskelceller
Produkttyp Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Kvantitet 1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0,5 mL insulin, hEGF och GA-1000
Innehåll och lagring Insulin, hFGF-B, GA-1000, FBS, hEGF