Läs mer
SMI-16a, MedChemExpress
Produktkod. 16466387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466387 5 mg 5mg
16440047 50 mg -
16412816 25 mg 25mg
16403658 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101947
MedChemExpress SMI-16a is a selective Pim kinase inhibitor with IC50 values of 0.15, 0.02 and 48 μM for Pim1, Pim2 and PC3 cells, respectively.
SMI-16a is a selective Pim kinase inhibitor with IC50 values of 0.15, 0.02 and 48 μM for Pim1, Pim2 and PC3 cells, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SMI-16a
CAS 587852-28-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H13NO3S
Kvantitet 5 mg
Synonym PIM1/2 Kinase Inhibitor VI
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (379.78 mM)
LEDER O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CC=C(OCCC)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 263.31
Formel vikt 263.31
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease