Läs mer
SMIP004, MedChemExpress
Beskrivning
SMIP004 is a SKP2 E3 ligase inhibitor, which downregulates SKP2 and to stabilise p27. SMIP004 is a cancer cell selective apoptosis inducer of human prostate cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SMIP004 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 143360-00-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H19NO |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (487.09 mM) |
| LEDER | CC1=C(NC(C)=O)C=CC(CCCC)=C1 |
| Visa mer |