Läs mer
ICU Medical Jelco™ Saf-T Holder™ Blood Culture Holders and Transfer Devices
Produktkod. 15785068
Encompass
Inkluderar:
Manlig Luer
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15785068
Brand: ICU Medical 96004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Saf-T Holder™ devices come with the back-end needle and multi-sample Luer permanently attached to the holder to minimize potential exposures and holder re-use. Available separately or with Saf-T Wing™ Blood Collection & Infusion Sets, Saf-T Holder™ devices also provide easy needless transfer after a syringe draw.
  • Eliminate potential exposures and holder reuse
  • Provide safe needleless transfer after a syringe draw
Specifikationer
För användning med (applikation) Multi-sample Luer permanently attached to the holder, provide easy needless transfer after a syringe draw
Inkluderar Manlig Luer
Produkttyp Blood Culture Device
Modell Saf-T Holder
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.