Läs mer
SMND-309, MedChemExpress
Beskrivning
SMND-309 is a metabolite of salvianolic acid B, and exhibits neuroprotective effects in cultured neurons and in permanent middle cerebral artery occlusion rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SMND-309 |
| CAS | 1065559-56-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 3.7 mg/mL (10.33 mM) |
| LEDER | OC1=C(C(/C=C/C(O)=O)=CC=C1O)/C(C(O)=O)=C\C2=CC(O)=C(C=C2)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.3 |
| Formel vikt | 358.3 |
| Visa mer |