Läs mer
Abnova™ SMO/CEN7q (Texas Red/FITC) FISH-sond
Produktkod. 16023245
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16023245
Brand: Abnova™ FG0153.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Beskrivning Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Formatera Provrör
Etikett eller färgämne FITC, Texas Red
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul
Plats 7q32.3/7q11.21
Sond Cirka 290kb/800kb
Produkttyp SMO/CEN7q FISH Sond
Kvantitet 200μ L
Källa Genomiskt DNA
Art Människa
Form Vätska