Läs mer
Justrite™ Rökare Cease-Fire™ Behållare för cigarettfimp
Färg:
Beige
Skogsgrön
Svart
Tenn
Terrakotta
Material:
HDPE
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Samlar säkert upp fula cigarettfimpar
- HDPE-konstruktion med en flamskyddande tillsats och UV-skydd kommer 'att rosta, buckla, spricka eller flagna
- Linerhink i galvaniserat stål minskar risken för brand och gör städningen enklare
- Unik öppning för regnhuven håller regn ute och avskräcker annat skräp för att ytterligare minska risken för brand
- I miljöer med hög luftfuktighet, unik“ dropp-läpp” invändig konstruktion förhindrar tjärkondens från att rinna ut
- Förankringsskåror ger säkerhet och större stabilitet under svåra väderförhållanden
Beställningsinfo
Mått (OD x H): 16,5 x 38,5 tum. (41,9 x 97,8 cm).
Certifikat
ADA-kompatibel. FM brandtestad och godkänd av FM Global.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Certifikat och efterlevnad | FM, ADA |
| Diameter (metrisk) Yttre | 41.9 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 41 cm |
| Kapacitet (engelska) | 4 gal. |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 97.8 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Rund |
| Vikt (engelska) | 14.5 lb. |
| Visa mer |