Läs mer
Justrite™ Rökare Cease-Fire™ Behållare för cigarettfimp
Produktkod. 12920225
Change view
Färg:
Beige
Skogsgrön
Svart
Tenn
Terrakotta
Material:
HDPE
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material unitSize
12920225 Beige Polyeten Varje
10162282 Svart Polyeten Varje
10021092 Tenn HDPE Varje
11944996 Terrakotta HDPE Varje
10122332 Skogsgrön Polyeten Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12920225 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 26800B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.50 SEK
    1256.07 SEK / Paket med 1
    Save 1169.43 SEK
    48% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativ design begränsar syreflödet för att säkert och snabbt släcka cigaretter
  • Samlar säkert upp fula cigarettfimpar
  • HDPE-konstruktion med en flamskyddande tillsats och UV-skydd kommer 'att rosta, buckla, spricka eller flagna
  • Linerhink i galvaniserat stål minskar risken för brand och gör städningen enklare
  • Unik öppning för regnhuven håller regn ute och avskräcker annat skräp för att ytterligare minska risken för brand
  • I miljöer med hög luftfuktighet, unik“ dropp-läpp” invändig konstruktion förhindrar tjärkondens från att rinna ut
  • Förankringsskåror ger säkerhet och större stabilitet under svåra väderförhållanden
Beställningsinfo
Mått (OD x H): 16,5 x 38,5 tum. (41,9 x 97,8 cm).
Certifikat
ADA-kompatibel. FM brandtestad och godkänd av FM Global.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certifikat och efterlevnad FM, ADA
Diameter (metrisk) Yttre 41.9 cm
Diameter (engelska) Yttre 41 cm
Kapacitet (engelska) 4 gal.
Färg Beige
Höjd (metrisk) 97.8 cm
Kvantitet 1 st
Form Rund
Vikt (engelska) 14.5 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Inkluderar Linerhink i galvaniserat stål
Liner material Galvaniserat stål
För användning med (applikation) Begränsar syreflödet för att säkert och snabbt släcka cigaretter
Höjd (engelska) 38,5 tum
Material Polyeten
Produkttyp Behållare för cigarettfimp