Läs mer
Justrite™ Rökare Cease-Fire™ Behållare för cigarettfimp
Produktkod. p-27566
Färg:
Beige
Skogsgrön
Svart
Tenn
Terrakotta
Material:
HDPE
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12920225
Brand: Justrite™ 26800B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativ design begränsar syreflödet för att säkert och snabbt släcka cigaretter
  • Samlar säkert upp fula cigarettfimpar
  • HDPE-konstruktion med en flamskyddande tillsats och UV-skydd kommer 'att rosta, buckla, spricka eller flagna
  • Linerhink i galvaniserat stål minskar risken för brand och gör städningen enklare
  • Unik öppning för regnhuven håller regn ute och avskräcker annat skräp för att ytterligare minska risken för brand
  • I miljöer med hög luftfuktighet, unik“ dropp-läpp” invändig konstruktion förhindrar tjärkondens från att rinna ut
  • Förankringsskåror ger säkerhet och större stabilitet under svåra väderförhållanden
Beställningsinfo
Mått (OD x H): 16,5 x 38,5 tum. (41,9 x 97,8 cm).
Certifikat
ADA-kompatibel. FM brandtestad och godkänd av FM Global.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certifikat och efterlevnad FM, ADA
Diameter (metrisk) Yttre 41.9 cm
Diameter (engelska) Yttre 41 cm
Kapacitet (engelska) 4 gal.
Färg Beige
Höjd (metrisk) 97.8 cm
Kvantitet 1 st
Form Rund
Vikt (engelska) 14.5 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Inkluderar Linerhink i galvaniserat stål
Liner material Galvaniserat stål
För användning med (applikation) Begränsar syreflödet för att säkert och snabbt släcka cigaretter
Höjd (engelska) 38,5 tum
Material Polyeten
Produkttyp Behållare för cigarettfimp