Läs mer
Bel-Art™ Släta kemikaliebeständiga skrapor
Produktkod. 10369740
Change view
Längd (metriskt) handtag:
25 cm
91 cm
183 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag
10369740 25 cm
10696731 91 cm
10359790 183 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10369740 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F368300001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    819.03 SEK / Paket med 1
    Save 167.97 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Släta, kemikaliebeständiga skrapor användbara för att ta bort rester från filter och rengöringsbehållare. Används även för att blanda och fördela fasta ämnen i vätskor eller för att sprida pastor över stora ytor.
  • Mjuk LDPE av FDA-kvalitet
  • Avsmalnar från 9,5 mm ner till mejselkant
  • Övre änden sträcker sig in i sexkantigt skaft 35 mm brett
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Skrapning, spridning, omrörning eller restborttagning
Längd (engelska) Handtag 10 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Längd (metriskt) handtag 25 cm
Material LDPE (FDA-klass)
Bredd (metrisk) 12.7 cm