Läs mer
Bel-Art™ Släta kemikaliebeständiga skrapor
Produktkod. 10696731
Change view
Längd (metriskt) handtag:
25 cm
91 cm
183 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metriskt) handtag
10696731 91 cm
10369740 25 cm
10359790 183 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10696731 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F368310001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1528.72 SEK / Paket med 1
    Save 311.28 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Släta, kemikaliebeständiga skrapor användbara för att ta bort rester från filter och rengöringsbehållare. Används även för att blanda och fördela fasta ämnen i vätskor eller för att sprida pastor över stora ytor.
  • Mjuk LDPE av FDA-kvalitet
  • Avsmalnar från 9,5 mm ner till mejselkant
  • Övre änden sträcker sig in i sexkantigt skaft 35 mm brett
Specifications
Produkttyp Skrapa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Mått (L x B) 15.2 x 12.7 cm
För användning med (applikation) Skrapning, spridning, omrörning eller restborttagning
Längd (metriskt) handtag 91 cm
Material LDPE (FDA-klass)