Läs mer
Gibco™ Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS)
Beskrivning
En steril, koncentrerad (100X) lösning avsedd för användning med Medium 231 för att förbättra differentieringen av mänskliga glatta muskelceller. Varje 5 ml flaska SMDS innehåller rätt mängd differentieringstillägg för en 500 ml flaska Medium 231. När en 500 ml flaska med medium kompletteras med SMDS är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
fetalt bovint serum, 1 % v/v
heparin, 30 μg/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | minus 20 grader C |
| Celltyp | Släta muskelceller |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Differentieringstillägg |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Celldifferentiering |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |