Läs mer
Gibco™ Smooth Muscle Growth Supplement (SMGS)
Produktkod. 10114733 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10114733 25 ml 25ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10114733 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer S00725
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Smooth Muscle Growth Supplement (SMGS)
En steril, koncentrerad (20X) lösning avsedd för användning med Medium 231 för att odla mänskliga glatta muskelceller. Varje 25 ml flaska SMGS innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och vävnadsextrakt som är nödvändiga för odling av mänskliga glatta muskelceller, och är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska basal Medium 231.
När en 500 ml flaska med medium kompletteras med SMGS, är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
  • Fetalt bovint serum (4,9 % v/v)
  • Human grundläggande fibroblasttillväxtfaktor (2 ng/ml)
  • Human epidermal tillväxtfaktor (0,5 ng/ml)
  • Heparin (5 ng/ml)
  • Rekombinant human insulinliknande tillväxtfaktor-I (2 g/μml)
  • BSA (0,2 μg/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -20 °C).
    Celltyp Släta muskelceller
    Koncentration 20 X
    Produkttyp Tillväxttillägg
    Sterilitet Sterila
    Produktlinje Cascade Biologics
    Kvantitet 25 ml
    Frakt skick Torr is
    Art Människa