Läs mer
Gilac™ Smidigt trähandtag
Produktkod. 17988501
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
17988501 Orange
1 options
Produktkod. 17988501 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.58 SEK
    44.26 SEK / Paket med 1
    Save 18.32 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Smidigt trähandtag med 24 mm diameter är speciellt för bageri och konditorivaror.
  • Speciellt för bageri och bakverk.
Specifikationer
Produkttyp Kvasthandtag
Färgkod Orange
Färg Orange
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färgkodad Ja
Material Trä
Diameter (metrisk) 24 mm