Läs mer
Kolmi Hopen™ SMS Isolation klänning med tumhål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17700149 Handla allt Medicom Produkter
Change view
SMS Isolation Klänning med tumhål; Färg: Gul; Disponibel: Ja; Material: SMS; För användning med (applikation): Medicinsk; Storlek: X-large
Produktkod.
17700149 SMS Isolation Klänning med tumhål; Färg: Gul; Disponibel: Ja; Material: SMS; För användning med (applikation): Medicinsk; Storlek: X-large
1 options
Produktkod. 17700149 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer A69962
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det treskiktiga skyddsmaterialet i denna klänning kombinerar styrka och motståndskraft mot vätskor med mjukhet och komfort, tack vare dess andningsförmåga.
  • Högkvalitativ infektion och vätskeskydd
  • Består av ett lager av polypropen som erhållits genom extrudering-blåsgjutning insatt mellan två lager av polypropen som erhållits genom snurrning
  • Stor öppning för passage av huvudet
  • Patenterad 'Flexneck'-teknologi bestående av dubbel resår
  • Långa ärmar med tumhål som helt täcker handleder
  • Designad för att skydda vårdpersonal och patienter från korsinfektion
  • Att bäras över traditionella kläder
Specifikationer
Storlek X-large
För användning med (applikation) Medicinsk
Kön Unisex
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Klänning för allmänt bruk
Material SMS
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) >23,5 g/m 2
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal per förpackning 10 Pk.