Läs mer
Motic™ SMZ 160 stereomikroskop
Produktkod. 17847285
Change view
Huvud stil:
Binokulär
Trinokulär
Basstil:
LED-stativ
Vanligt stativ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Huvud stil Basstil
17847285 Binokulär Vanligt stativ
17826011 Binokulär LED-stativ
17860015 Trinokulär LED-stativ
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17847285 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100201300151
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta stereozoommikroskop kommer med ett zoomområde på 1:6,4 och en hel metallkropp med klassisk belysning.
SMZ-160 är idealisk för utbildningsändamål i gymnasieskolor och universitet, men är också utmärkt för industriell kvalitetskontroll.
  • Greenough Zoom optiskt system
  • 45° stereomikroskophuvud
  • 6:1 zoomförhållande
  • Dioptrijustering:± 5
Specifikationer
Basstil Vanligt stativ
Förstoringskraft 10X
Måltyper Hjälpmål (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X)
Huvud stil Binokulär
Okular WF 10X/20 mm
Arbetsavstånd 100 mm