Läs mer
Motic™ SMZ 160 stereomikroskop
Produktkod. 17860015
Change view
Huvud stil:
Binokulär
Trinokulär
Basstil:
LED-stativ
Vanligt stativ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Huvud stil Basstil
17860015 Trinokulär LED-stativ
17847285 Binokulär Vanligt stativ
17826011 Binokulär LED-stativ
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17860015 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100201300181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11575.20 SEK
    9347.48 SEK / Paket med 1
    Save 2227.72 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Detta stereozoommikroskop kommer med ett zoomområde på 1:6,4 och en hel metallkropp med klassisk belysning.
SMZ-160 är idealisk för utbildningsändamål i gymnasieskolor och universitet, men är också utmärkt för industriell kvalitetskontroll.
  • Greenough Zoom optiskt system
  • 45° stereomikroskophuvud
  • 6:1 zoomförhållande
  • Dioptrijustering:± 5
Specifikationer
Basstil LED-stativ
Förstoringskraft 10X
Måltyper Hjälpmål (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X)
Huvud stil Trinokulär
Typ av belysning R2 LED
Okular WF 10X/20 mm
Arbetsavstånd 100 mm