Läs mer
Motic™ Trinokulärt huvud för SMZ-171 stereomikroskop
Produktkod. 15126866
Change view
Förstoringskraft:
7,5X till 50X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15126866 7,5X till 50X Varje
1 options
Produktkod. 15126866 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100200600761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10986.62 SEK
    8867.26 SEK / Paket med 1
    Save 2119.36 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
I kombination med dess utökade tillbehörslinje, Motic™ Trinokulärt huvud för SMZ-171 stereomikroskop är ett idealiskt instrument för de krävande kraven för både rutin- och forskningsområden.
  • För användning med SMZ-171
  • Grön zoom, 7,5X till 50X
  • 2 WF10x/23 mm ögonglas ingår
  • ESD-funktion (elektrostatisk urladdning)
Specifikationer
Inkluderar Endast huvud
Förstoringskraft 7,5X till 50X
Måltyper Akromatisk
Synfält 23 mm
För användning med (utrustning) SMZ171 StereoZoom Mikroskop
Zoomområde Zoom 1:6,7
Garanti 5 år mekanisk & optisk
Produkttyp Trinokulärt huvud för SMZ171
Modell SMZ-171-TH
Huvud stil Trinokulär
Okular WF 10X/23 mm
Kvantitet 1 vardera