Läs mer
Motic™ SMZ140-N2LED mikroskop
Huvud stil:
Binokulär
Beskrivning
- Grönt optiskt system.
- Grovfokuseringssystem med spänningsjustering.
- Pupillavstånd: 54-76mm.
- Dioptrijustering på båda rören (± 5)
- Zoomförhållande: 1:4.
- Litet fotavtryck designat för begränsat bänkutrymme och enkel förvaring.
- Kombinationen av infallande och genomsläppt ljus gör instrumenten lämpliga för en stor mängd transparenta och ogenomskinliga prover.
- Synfältet (20 mm) ger en bra överblick.
- Fyra(4) definierade zoomklick-stopp för detaljerade, reproducerbara mätresultat.
- Stativ av stolptyp med genomlyst belysning.
- Ytterligare okular och objektiv tillgängliga.
- Mörkfält eller POL kontrastalternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Okular | WF10X/20 mm |
| Huvud stil | Binokulär |
| Typ av belysning | LED sänds med intensitetskontroll 3w |
| Förstoringskraft | 1X till 4X |
| Inkluderar | Svarta, vita och frostade scenplattor och dammskydd |
| Optisk design | Greenough system |
| Arbetsavstånd | 80 mm |
| Vikt (metrisk) | 6.2 kg |
| Elektriska krav | 100/240 V (CE) |