Läs mer
Motic™ Stereozoommikroskop i SMZ171-serien
Produktkod. 15100083
Change view
Huvud stil:
Kikare, 45° lutande, 360° roterande
Trinokulär, 35° lutande, 360° roterande
Trinokulär, 45° lutande, 360° roterande, Fast optisk split 50:50
Typ av belysning:
Kräver extern belysning
LED, sänd belysning
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Huvud stil Typ av belysning Förpackningsstorlek
15100083 Trinokulär, 35° lutande, 360° roterande Kräver extern belysning Varje
15190073 Kikare, 45° lutande, 360° roterande LED, sänd belysning Varje
15150073 Kikare, 45° lutande, 360° roterande Kräver extern belysning Varje
15110083 Trinokulär, 45° lutande, 360° roterande, Fast optisk split 50:50 LED, sänd belysning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15100083 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100200600762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13475.00 SEK
    11319.01 SEK / Paket med 1
    Save 2155.99 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genom att vrida zoomknappen får du tillgång till hela zoomomfånget på 6,7:1, vilket resulterar i ett förstoringsområde på 7,5X-50X med standard WF10X/23mm okular. Motic™ SMZ171-seriens stereozoommikroskop gör det enkelt att köra ner från provöversikt till små strukturer.
  • Greenoughs optiska system ger skarpa och tydliga bilder. Parfokalitet säkerställs när du kör genom det stora zoomomfånget på 6,7:1.
  • 5 klickstopp inom den mjuka zoomen möjliggör en exakt återgivning av förstoringar för mätändamål.
  • Stort synfält säkerställs av standard 10X/23 okular.
  • Det stora arbetsavståndet på 110 mm ger tillräckligt med utrymme för förberedelse- och reparationsarbeten, genom att använda det fantastiska syndjupet för en övertygande 3D-bild.
  • Systemets flexibilitet möjliggör mer komplexa uppställningar med bomstativ, externa ljuskällor och en uppgradering till en komplett dokumentationsstation.
Specifikationer
Inkluderar Svart/vit scenplatta, dammskydd
Förstoringskraft 7,5X till 50X
Måltyper Akromatisk
Synfält 23 mm
Zoomområde Zoom 1:6,7
Mått (L x B x H) 303 x 239 x 405 mm
Garanti 2 år elektriska/5 år optiska och mekaniska delar
Produkttyp Stereomikroskop med zoom
Modell SMZ-171-TP
Huvud stil Trinokulär, 35° lutande, 360° roterande
Typ av belysning Kräver extern belysning
Okular WF 10X/23 mm
Kvantitet 1 vardera