Läs mer
Motic™ Stereozoommikroskop i SMZ171-serien
Huvud stil:
Kikare, 45° lutande, 360° roterande
Trinokulär, 35° lutande, 360° roterande
Trinokulär, 45° lutande, 360° roterande, Fast optisk split 50:50
Typ av belysning:
Kräver extern belysning
LED infallande och sänds med oberoende intensitetskontroller 3w
LED infaller och sänds med oberoende intensitetskontroller 3w, genomsänt ljus med lutande reflektor (sned belysning)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Greenoughs optiska system ger skarpa och tydliga bilder. Parfokalitet säkerställs när du kör genom det stora zoomomfånget på 6,7:1.
- 5 klickstopp inom den mjuka zoomen möjliggör en exakt återgivning av förstoringar för mätändamål.
- Stort synfält säkerställs av standard 10X/23 okular.
- Det stora arbetsavståndet på 110 mm ger tillräckligt med utrymme för förberedelse- och reparationsarbeten, genom att använda det fantastiska syndjupet för en övertygande 3D-bild.
- Systemets flexibilitet möjliggör mer komplexa uppställningar med bomstativ, externa ljuskällor och en uppgradering till en komplett dokumentationsstation.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Svart/Vit scenplatta och dammskydd |
| Förstoringskraft | 7,5X till 50X |
| Måltyper | Akromatisk |
| Synfält | 23 mm |
| Zoomområde | Zoom 1:6,7 |
| Mått (L x B x H) | 303 x 239 x 405 mm |
| Garanti | 2 år elektriska/5 år optiska och mekaniska delar |
| Produkttyp | Stereomikroskop med zoom |
| Modell | SMZ-171-BP |
| Huvud stil | Kikare, 45° lutande, 360° roterande |
| Visa mer |