Läs mer
SN 2, MedChemExpress
Beskrivning
SN 2 is a potent activator of TRPML3 ion channel with an EC50 of 1.8 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SN 2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 823218-99-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21NO |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (391.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C=C(C)C=C1C)=C1C2=NOC3C2C4CC3CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.35 |
| Visa mer |