Läs mer
SN 2, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Selective TRPML3 channel activator (EC50 = 1.13 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SN 2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 255.35 |
| Procent renhet | >98% |
| Fysisk form | Solid |