Läs mer
Sn @ 20 μg/ml; Mo, Si @ 100 μg/ml i 3% HNO3 (v/v)/tr HF, VHG™
Beskrivning
Sn @ 20 μg/ml; Mo, Si @ 100 μg/ml i 3% HNO3 (v/v)/tr HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin/Molybdenum/Silicon |
| CAS | 7440-31-5, 7439-98-7, 7440-21-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tin/Molybdenum/Silicon |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | 3% HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tin 20 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL |