Läs mer
SN-38, MedChemExpress
Beskrivning
SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SN-38 |
| CAS | 86639-52-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H20N2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NK012 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (63.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CC)C5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.4 |
| Visa mer |