Läs mer
SN-38, TRC
Produktkod. 30004004
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004004 50 mg
30007318 5 mg
30010980 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS58995050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86639-52-3
Molekylformel C22 H20 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 392.4
Synonym 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, SN-38
IUPAC-namn (S)-4,11-Dietyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dion
LEDER CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Formel vikt 392.1372
Procent renhet >95%