missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SN-38 Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4,11-Diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate |
| CAS | 121098-77-9 |
| Molekylformel | C35H36N2O14 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | SN-38 Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36N2O14/c1-7-19-20-11-18(50-33-30(49-17(5)40)28(48-16(4)39)27(47-15(3)38)29(51-33)32(42)45-6)9-10-24(20)36-26-21(19)13-37-25(26)12-23-22(31(37)41)14-46-34(43)35(23,44)8-2/h9-12,27-30,33,44H,7-8,13-14H2,1-6H3/t27-,28-,29-,30+,33+,35-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]6OC(=O)C)C(=O)OC)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 708.67 |
| Formel vikt | 708.2167 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?