Läs mer
Sn @ 5μg/mL; Si @ 10μg/mL; Mo @ 20μg/mL in 3% HNO3 (v/v)/tr HF, VHG™
Beskrivning
Sn @ 5μg/mL; Si @ 10μg/mL; Mo @ 20μg/mL in 3% HNO3 (v/v)/tr HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin/Silicon/Molybdenum |
| CAS | 7440-31-5, 7440-21-3, 7439-98-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tin/Silicon/Molybdenum |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | 3% HNO3 |
| Kvantitet | 250 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tin 5 μg/mL/Silicon 10 μg/mL/Molybdenum 20 μg/mL |